Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substratpaket, Pico PLUS + Atto in Testgröße
Artikelnummer. 16505750 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Paket
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16505750 1 Paket 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16505750 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A45915
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat sowie eine Probengröße SuperSignal™ West Atto Ultraempfindliches Chemilumineszenzsubstrat, das chemilumineszierende Nachweissubstrate für routinemäßige und hochempfindliche Western Blottings bietet.
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Empfindlichkeit von Picogramm bis Fetogramm: Nachweis von Zielproteinen im niedrigen Picogramm- bis zum hohen Femtogrammbereich auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen
    • Optimal für routinemäßige Western Blots
  • SuperSignal West Atto
    • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
    • Optimal für niedrig-abundante Ziele und wertvolle Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 1 Paket
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfindlichkeit Pikogramm zu Femtogramm, niedriges Femtogramm zu hohem Attogramm
Ausreichend für 12 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm2 Membran; 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Inhalt und Lagerung • 500 ml SuperSignal West Pico PLUS Reagenz, bei Raumtemperatur lagern
• 20 ml SuperSignal West Atto Reagenz, bei 2 - 8 °C lagern
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis