Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, mit Gitter
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Lose mit Pergament-Trennern |
| Material | PES |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Steril |
| Rasterfarbe | Schwarz |
| Anzahl pro Packung | 200/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |