Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, mit Gitter
Artikelnummer. 17164551
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17164551 0,2 μm 200 Stück
17154481 0,45 μm 200 Stück
2 options
Artikelnummer. 17164551
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66234
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Supor™ Membran für Anwendungen in der Umweltüberwachung.
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Lose mit Pergament-Trennern
Material PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Rasterfarbe Schwarz
Anzahl pro Packung 200/Packung
Durchmesser (metrisch) 47 mm