Learn More
KARTELL Weiches Verbindungsstück
Artikelnummer. 10535431
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Glasflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
10535431 Glasflaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10535431 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0104700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der geschmeidige Verbinder wurde speziell für die Verbindung von nicht fluchtenden Glasröhren entwickelt.
  • Speziell entwickelt für die Verbindung mit nicht ausgerichteten Glasröhren.
  • Chemisch inert.
  • Die Verjüngung entspricht der Norm DIN 12242.
  • GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12242
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 20.65 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,44 in.
Außendurchmesser (metrisch) 112.83 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 0,83 in.
Gesamtlänge (metrisch) 21.11 mm
Zur Verwendung mit Glasflaschen
Verpackungsmenge 1 pc.
Enthält 1 Anschluss
Farbe Weiß
Produkttyp Weiches Verbindungsstück