Learn More
3M™ Druckluft-Atemschutzsystem, 06972
Artikelnummer. 31297052 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
31297052 Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31297052 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100361625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 €
    746.82 € / 1 Stück
    Sparen 398.18 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Atemschutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe sowie gegen kombinierte Gefahren bei Verwendung mit einem zugelassenen 3M Schutzmaske.
  • Kompatibel mit 3M™ Vollgesichtsmasken der Serie 6000 und Halbgesichtsmasken der Serie 7500.
  • Schützt vor Partikeln, Gasen, Dämpfen und kombinierten Gefahren.
  • Sorgt für einen konstanten Luftstrom und damit für mehr Komfort.
  • Doppeltwirkende Kupplungen helfen, ein versehentliches Trennen zu verhindern.
  • Einstellbarer Luftstrom mit Durchflussprüfbeutel für Tests vor der Verwendung.
  • Der flache Beatmungsschlauch ermöglicht freie Bewegungsfreiheit und minimiert Störungen.
  • Riemenmontierte Ausführung mit Edelstahlanschluss für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • ATEX-geprüft für den sicheren Einsatz in IIB 2GD-Umgebungen.
  • CE-geprüft und konform mit der Norm EN14594:2005.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Produkttyp Geliefert mit Luftregler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackieren, Schleifen, Schweißen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M Gesichtsmasken
Modell S200+