Learn More
3M™ Druckluft-Atemschutzsystem, S-200+
Artikelnummer. 31297051 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
31297051 Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31297051 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100360886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 €
    699.21 € / 1 Stück
    Sparen 370.79 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Atemschutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe sowie gegen kombinierte Gefahren bei Verwendung mit einem zugelassenen 3M Schutzmaske.
  • Bietet Schutz vor Feinstaub, Aerosolen, Farbspray, Metallrauch, Gasen, Dämpfen und kombinierten Gefahren.
  • Konzipiert für die Verwendung mit zugelassenen 3M™ Halb- und Vollgesichtsmasken.
  • Kann als Standard-Druckluftatemgerät oder im Dualmodus mit Filter-Backup bei Unterbrechung der Luftzufuhr verwendet werden.
  • Leichtes, ausgewogenes Design mit konstantem, vom Benutzer einstellbarem Luftstrom für ein kühleres und angenehmeres Tragegefühl.
  • Das flache, schmallumige Atemrohr ermöglicht eine einfache Bewegungsfreiheit und reduziert Arbeitsbehinderungen.
  • Riemenbetriebenes System mit doppeltwirkenden Kupplungen zur Minimierung des Risikos einer versehentlichen Trennung.
  • Die aus Edelstahlguss gefertigte Verbindung verbessert die Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
  • Beinhaltet einen Durchflussprüfbeutel zur einfachen Überprüfung des Luftstroms vor der Verwendung.
  • Wartungsfreundlich dank schnellem und intuitivem Teileaustausch.
  • ATEX Getestet und für den Einsatz in IIB 2GD-Umgebungen unter festgelegten Bedingungen geeignet.
  • Geprüft gemäß EN-13463-1 für nichtelektrische Geräte bei Verwendung mit 3M™ 308-00-72P Antistatischer Druckluft-Zulaufschlauch.
  • CE-geprüft und nach EN14594:2005 Klasse 3A/B (Halbmaske) oder Klasse 4A/B (Vollgesichtsmaske) zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Produkttyp Geliefert mit Luftregler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackieren, Schleifen, Schweißen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M Gesichtsmasken
Modell S200+