Learn More
Ohaus™ Stütz-Halteklammer
Artikelnummer. 15752459 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15752459 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15752459 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30400043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.50 €
    60.95 € / 1 Stück
    Sparen 22.55 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
OHAUS™ Stützhalteklammer für sicheren Halt der Röhrchen.
  • OHAUS bietet die größte Auswahl an Laborrahmen-Kits, Laborhebern, Stäben und Stützständern in der Branche zum sichern Halten von Glaswaren
  • Standard-Laborrahmen oder anpassbare Einstellungen mit Optionen für jede Umgebung oder Anwendung
  • Auswahl aus 13 vorkonfigurierten Laborrahmen-Kits (einschließlich Verbindungsstücke und Füße) und Stäben, die einzeln erworben und mit OHAUS-Zubehör kombiniert werden können, um einen kundenspezifischen Rahmen zu erstellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Fester Verbindungswinkel von 90°
Typ Halter
Material Edelstahl
Beschreibung Übergroßer Einstellungsknopf