Learn More
OHAUS™ Untergestell
Artikelnummer. 15722389 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stange:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Höhe (metrisch):
267 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722389
Marke: OHAUS™ 30392338
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Stützständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 419 mm
Länge (metrisch) Stab 1016 mm
Breite (angloamerikanisch) 16,50 in.
Breite (metrisch) 419 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 20 mm
Produkttyp Untergestell mit Stab