Learn More
OHAUS™ Untergestell
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stange:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Höhe (metrisch):
267 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 267 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,50 in. |
| Länge (metrisch) | 451 mm |
| Länge (metrisch) Stab | 711 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 17,75 in. |
| Breite (metrisch) | 451 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 16 mm |
| Produkttyp | Untergestell mit Stab |