Learn More
OHAUS™ Untergestell
Artikelnummer. 15752449 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stange:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Höhe (metrisch):
267 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stange Höhe (metrisch) unitSize
15752449 16 mm 267 mm 1 Stück
15722449 16 mm 267 mm 1 Stück
15732449 16 mm 267 mm 1 Stück
15742449 16 mm 267 mm 1 Stück
15762449 16 mm 267 mm 1 Stück
15772449 16 mm 267 mm 1 Stück
15782379 16 mm 305 mm 1 Stück
15792379 17 mm 305 mm 1 Stück
15702389 18 mm 305 mm 1 Stück
15712389 19 mm 305 mm 1 Stück
15722389 20 mm 305 mm 1 Stück
15732389 21 mm 305 mm 1 Stück
15742389 22 mm 305 mm 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 15752449
Marke: OHAUS™ 30400033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Stützständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 267 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,50 in.
Länge (metrisch) 451 mm
Länge (metrisch) Stab 1016 mm
Breite (angloamerikanisch) 17,75 in.
Breite (metrisch) 451 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 16 mm
Produkttyp Untergestell mit Stab