Learn More
OHAUS™ Untergestell
Artikelnummer. 15792379 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stange:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Höhe (metrisch):
267 mm
305 mm
Länge (metrisch) Stab:
457 mm
584 mm
711 mm
914 mm
1016 mm
1219 mm
1524 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stange Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stab Packungsgröße
15792379 17 mm 305 mm 584 mm 1 Stück
15722449 16 mm 267 mm 584 mm 1 Stück
15732449 16 mm 267 mm 711 mm 1 Stück
15742449 16 mm 267 mm 914 mm 1 Stück
15752449 16 mm 267 mm 1016 mm 1 Stück
15762449 16 mm 267 mm 1219 mm 1 Stück
15772449 16 mm 267 mm 1524 mm 1 Stück
15782379 16 mm 305 mm 457 mm 1 Stück
15702389 18 mm 305 mm 711 mm 1 Stück
15712389 19 mm 305 mm 914 mm 1 Stück
15722389 20 mm 305 mm 1016 mm 1 Stück
15732389 21 mm 305 mm 1219 mm 1 Stück
15742389 22 mm 305 mm 1524 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15792379 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30392335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 €
    290.57 € / 1 Stück
    Sparen 108.43 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
OHAUS™ Stützständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 419 mm
Länge (metrisch) Stab 584 mm
Breite (angloamerikanisch) 16,50 in.
Breite (metrisch) 419 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 17 mm
Produkttyp Untergestell mit Stab