Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Untergestell |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Stange |
| Beschreibung | Klammer, Spezialausführung, Stativ/Stange, CLS-STRODS |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm-Stange |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,00 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,00 in. |
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 578 mm |
| Mehr anzeigen |