Learn More
Hellma Mikroküvetten aus Quarzglas und Glas
Artikelnummer. 11784716
Click to view available options
Packungsgröße:
2 Stück
Höhe (metrisch):
45 mm
Artikelnummer. 11784716
Marke: Hellma 104002B1040
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Passende PTFE-Abdeckungen oder konische PTFE-Stopfen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Fisherbrand™ Suprasil™ Quarz-Mikroküvetten werden mit einer PTFE-Abdeckung geliefert.
  • Paarweise Lieferung.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Material Quarz