Learn More
Hellma Mikroküvetten aus Quarzglas und Glas
Click to view available options
Packungsgröße:
2 Stück
Höhe (metrisch):
45 mm
Beschreibung
Beinhaltet
Passende PTFE-Abdeckungen oder konische PTFE-Stopfen
- Paarweise Lieferung.
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
- 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Quarz |