Learn More
Semperit™ Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Latex
Beschreibung
- Steril
- Natürliches Weiß
- Nicht gepudert
- Gerollte Bündchen
- Einwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Latex, Naturkautschuk |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 8.5 |
| Sterilität | Steril |
| Dicke (metrisch) | 0.19 bis 0.23 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
| Länge (metrisch) | 285 mm |