Learn More
SUPT16H Antibody (OTI3B8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen SUPT16H
Klon OTI3B8
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306340
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45016-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306443
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45016-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SUPT16H Monoclonal antibody specifically detects SUPT16H in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SUPT16H
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
11198
IgG1
>95%
Antibody
OTI3B8
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
CDC68, Chromatin-specific transcription elongation factor 140 kDa subunit, facilitates chromatin remodeling 140 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SPT16, FACT 140 kDa subunit, FACT complex subunit SPT16, FACT140, FACTp140, FACTP140FACT, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, hSPT16, SPT16/CDC68, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 16 homolog, suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae)
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 187-282 of human SUPT16H (NP_009123) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.