Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gelhandgießsatz A – Hardware und Reagenzien
Artikelnummer. 15583371
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15583371 1 kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15583371 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. HC1000SR
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Das SureCast Handgieß-Paket A enthält die erforderliche Hardware und alle Reagenzien für den Einstieg:
  • 2 SureCast Handgießstationen
  • 2 SureCast™ Dichtungsmatten
  • 2 SureCast™ Glasplattensets (2 vorne und 2 hinten)
  • 6 SureCast™ Gelkämme (je 2: 10-, 12-, 15-Well)
  • 10 SureCast™ Gel-Distanzstücke
  • 1 SureCast™ Stapelpuffer (1 l), 2/Packung
  • 1 SureCast™ Lösepuffer (1 l), 2/Packung
  • 1 SureCast™ Acrylamidlösung (40 %) (450 ml)
  • 1 SureCast™ APS (25 g)
  • 1 SureCast™ TEMED (30 ml)
Das SureCast™ Gel Handcast Bundle A ermöglicht das einfache und sichere Gießen von eigenen Polyacrylamidgelen. Das SureCast Handcast System eignet sich zur Herstellung von Polyacrylamidgelen mit SureCast Handcast Reagenzien sowie mit allen anderen gängigen Polyacrylamidgel-Gießreagenzien.
Innovatives, leckagefreies Design—verringert die Anzahl der ausgefallenen Gele, was zu weniger Zeitverlust führt
  • Hervorragende Haltbarkeit der Glasplatte
  • Einfache Montage der Gießteile: einfach die Glasplatten einlegen, dann den Nockenhebel verriegeln
  • Einzigartige Kippfunktion für das einfache Beladen mit Acrylamidlösungen
Wenn Sie eine Lösung suchen, zu der auch SureCast Handgieß-Reagenzien gehören, sehen Sie sich das SureCast™ Gel-Handgießpaket A an. Das System verfügt über langlebige Glasplatten, die durch einen einzeln beweglichen Lade- und Verriegelungsmechanismus sicher abgedichtet sind. Die einzigartige Kippfunktion der SureCast™ Handgießstation minimiert das Verschütten und verbessert die Belastbarkeit der Gießlösungen beim Gießen per Hand. SureCast Gele sind für den Einsatz im Mini-Gel-Tank konzipiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 2 SureCast Gel-Handgießstationen
• 2 Sätze SureCast Glasplatten
• 10 SureCast Gel-Spacer
• 1 SureCast 10-Well Mehrzweckwerkzeug
• 1 SureCast 12-Well Mehrzweckwerkzeug
• 1 SureCast 15-Well Mehrzweckwerkzeug
• 1 Satz SureCast Gel-Kämme (10-, 12-, 15-Well)
• 2 x 500 ml SureCast Stapelpufferpackungen.
Bei Raumtemperatur lagern.
• 5 x 500 ml SureCast Stacking Buffer Packungen.
Bei Raumtemperatur lagern.
• 2 x 500 ml SureCast Resolving Buffer Packungen
Bei Raumtemperatur lagern.
• 5 x 500 ml SureCast Resolving Buffer Packungen
Bei Raumtemperatur lagern.
• 25 g SureCast Ammoniumpersulfat.
Bei Raumtemperatur lagern.
• 450 ml SureCast Acrylamidlösung.
Bei Raumtemperatur lagern.
• 30 ml SureCast TEMED.
Bei Raumtemperatur lagern.
Gelgröße Mini
Produktlinie SureCast
Typ Gel-Handgießpaket A
Menge 1 kit
Versandbedingung Raumtemperatur