Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Station
Artikelnummer. 15519404 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 station
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15519404 1 station 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15519404 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. HC1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mit dem Invitrogen SureCast Handcast System können Sie Ihre Polyacrylamidgele ohne Leckagen per Hand gießen.
Mit dem Invitrogen™ SureCast™ Handcast System können Sie Ihre Polyacrylamid-Gele ohne Undichtigkeiten per Hand gießen.
Gießen Sie Ihre eigenen Polyacrylamidgele einfach und sicher mit dem SureCast Handgusssystem und den SureCast Handgussreagenzien. Das System verfügt über langlebige Glasplatten, die mit einem Einweg-Lade- und Verriegelungsmechanismus sicher versiegelt sind. Die einzigartige Kippfunktion der SureCast Handgießstation minimiert das Verschütten und verbessert die Belastbarkeit der Gießlösungen beim Gießen per Hand. SureCast Gele sind für den Einsatz im Mini-Gel-Tank konzipiert.
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Bis zu 12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SureCast™ Handgießsystem
Gelgröße Mini
Produktlinie SureCast
Typ SureCast Gel-Handgießsystem
Menge 1 station
Versandbedingung Raumtemperatur