Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gel Spacer
Artikelnummer. 15503381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 spacers
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15503381 10 spacers 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Artikelnummer. 15503381 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. HC1003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Mit dem Invitrogen™ SureCast™ Handcast System können Sie Ihre Polyacrylamid-Gele ohne Undichtigkeiten per Hand gießen.
Die SureCast Gel Spacer sind ein Ersatzset von Dichtungsmanschetten für die Verwendung mit SureCast Glasplatten, um eine leckfreie Kassette zu erstellen, die in der SureCast Handgussstation verwendet wird. Im Lieferumfang sind 10 Gel-Distanzstücke enthalten.
  • Nur mit dem SureCast Handgusssystem kompatibel
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Bis zu 12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SureCast Glasplatte
Gelgröße Mini
Produktlinie SureCast
Typ SureCast™ Gel-Distanzstücke
Menge 10 spacers
Versandbedingung Raumtemperatur