Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit großer Öffnung
Artikelnummer. 11917744 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200μ L
100 bis 1.000μ L
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Großpackung
Klapp-Gestell
Klappdeckelgestell, steril
lose, in Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Format Packungsgröße
11917744 1 bis 200μ L Nicht steril lose, in Beutel 1000 Stück
11957744 100 bis 1.000μ L Nicht steril Klapp-Gestell 960 Stück
11967744 100 bis 1.000μ L Steril Klappdeckelgestell, steril 960 Stück
11927744 1 bis 200μ L Nicht steril Klapp-Gestell 960 Stück
11937744 1 bis 200μ L Steril Klappdeckelgestell, steril 960 Stück
12992581 100 bis 1.000μ L Nicht steril Großpackung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11917744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.15 €
    18.60 € / 1000 Stück
    Sparen 10.55 €
    36% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendung von Fisherbrand™ Sicher™ Pipettenspitzen mit großer Öffnung können dazu beitragen, die Integrität der genomischen DNA (gDNA) aufrechtzuerhalten und das Risiko der Zellscherung beim Pipettieren zu verringern. Die Spitzenöffnung mit einem Innendurchmesser von 1,5 mm trägt dazu bei, die Schubkräfte zu reduzieren und ist am besten für die Handhabung viskoser oder partikulärer Lösungen geeignet.
  • Die große Öffnung mit 1,5 mm Innendurchmesser trägt zur Reduzierung der Schubkräfte bei
  • Die Eigenschaft mit geringer Retention und Hydro jeganz sorgt für maximale Probenwiederfindung
  • Nicht sterile Produkte sind als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen zertifiziert
  • Sterilisierte Produkte sind zertifiziert, frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR-Inhibitoren, ATP und Bioburden zu sein
  • Universal Fit, kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenherstellern (optimale Anpassung an Fisherbrand Pro).™ (Pipette)
Erhältlich in loser Packung, im vorliegend unsterilen, im Rahmen sterilen und im gefilterten Rahmen steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200μ L
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,96 in.
Länge (metrisch) 4.97 cm
Reinigungsnachweise Nicht sterile Produkte sind zertifiziert, frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR-Inhibitoren, ATP und Bioburden zu sein
Format lose, in Beutel
Spitzenform Genomisch/mit weiter Öffnung
Verpackung Großpackung, 1000 Spitzen/Beutel, 10.000/Karton.
Produkttyp Nicht gefilterte Pipettenspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform, passend für die meisten Pipetten
Skala Nein
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Im Rahmen unserer Verpflichtung zur kontinuierlichen Produktentwicklung kann Ihre Lieferung Produkte mit geringfügigen Farbabweichungen enthalten, deren Form, Passung und Funktion jedoch nicht beeinträchtigt wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ih