Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit großer Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Beschreibung
- Die große Öffnung mit 1,5 mm Innendurchmesser trägt zur Reduzierung der Schubkräfte bei
- Die Eigenschaft mit geringer Retention und Hydro jeganz sorgt für maximale Probenwiederfindung
- Nicht sterile Produkte sind als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen zertifiziert
- Sterilisierte Produkte sind zertifiziert, frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR-Inhibitoren, ATP und Bioburden zu sein
- Universal Fit, kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenherstellern (optimale Anpassung an Fisherbrand Pro).™ (Pipette)
Erhältlich in loser Packung, im vorliegend unsterilen, im Rahmen sterilen und im gefilterten Rahmen steril
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,96 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Reinigungsnachweise | Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen |
| Format | Klapp-Gestell |
| Spitzenform | Genomisch/mit weiter Öffnung |
| Mehr anzeigen |
Im Rahmen unserer Verpflichtung zur kontinuierlichen Produktentwicklung kann Ihre Lieferung Produkte mit geringfügigen Farbabweichungen enthalten, deren Form, Passung und Funktion jedoch nicht beeinträchtigt wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Handelsvertreter.