Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ AKT-Signalweg (Phospho) relatives Quantifizierungsmodul
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
10 Reaktionen
Beschreibung
- Vollständig - enthält validierte HeavyPeptide AQUA Mischung, Verdünnungsmittel, Matrix, Systemeignungsstandard einschließlich optimierter Gewinnungs- und Analysemethoden
- Validiert - die Peptide werden bzgl. der erfolgreichen Quantifizierung der einzelnen Zielpeptide streng getestet
- Multiplex - geeignet zur Quantifizierung von phosphoryliertem AKT, PTEN, IRS1, IGF1-R, GSK3a, GSK3b, PRAS40, mTOR, p70S6K und TSC2 in einer einzigen Reaktion
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Q Exactive Massenspektrometer, Massenspektrometer |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Arbeitsablaufschritt | Zielauswahl |
| Produktlinie | SureQuant |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Massenspektrometrie |
| Typ | Quantifizierungsmodul |
| Endprodukttyp | Peptide |
| Ausgangsmaterial | Proteinproben |
| Mehr anzeigen |