Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standards
Artikelnummer. 17797453 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
100 fmol/μl
500 fmol/μL
Packungsgröße:
1 Stück
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Packungsgröße
17797453 500 fmol/μL 50 Mikroliter
17447802 100 fmol/μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17797453 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A51746
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SureQuant Phosphopeptid-Standards ermöglichen die Bewertung der Eignung des LC-MS/MS-Systems für die Phosphopeptid-Analyse und die Multiplex-Quantifizierung der Phosphorylation von 89 Schlüssel-Zielproteinen aus 7 Signalwegen mithilfe der LC-MS/MS-Analyse.
The SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard contains an optimized mixture of 131 isotopically labeled phosphopeptides to simultaneously monitor and quantitate phosphorylation signaling. The SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard contains a mixture of 20 isotopically labeled phosphopeptides with increasing hydrophobic properties for LC optimization and monitoring of LC-MS/MS system performance. When used together, the standards help ensure optimal instrument performance and sample assessment for phosphorylation events.
Die spezifischen Phosphopeptide wurden im SureQuant Multisignalweg-Phosphopeptid-Standard ausgewählt, um biologisch relevante Phosphorylationsstellen für 89 Schlüsselproteinen aus sieben verschiedenen Signalwegen abzudecken, einschließlich EGFR/HER-, RAS-MAPK-, PI3K/AKT/mTOR-, AMPK-, Tod/Apoptose- und Spannungssignale (p38/SAPK/JNK). Für optimale Ergebnisse sollte die MS-Probenvorbereitung eine Phosphopeptid-Anreicherung mit dem standardmäßigen Spike-In vor der MS-Probenvorbereitung (1 pmol) oder nach der Phosphopeptid-Anreicherung (0,8 pmol) beinhalten. Die Möglichkeit, diese Ziele gleichzeitig in einer einzigen Probe zu überwachen und zu quantifizieren, stellt ein leistungsstarkes Werkzeug für die Beurteilung normaler und abnormaler Signalweg-Aktivität dar.
Die Phosphopeptide, die für den SureQuant Phosphopeptid-Eignungsstandard ausgewählt wurden, stellen relevante Proteine aus wichtigen Signalwegen dar, die Serin, Threonin und Tyrosinphosphorylation enthalten. Die 20 Phosphopeptide verfügen über einen breiten Bereich an Retentionszeiten und wurden für die Verwendung mit Phosphopeptid-Proben entwickelt, um die Systemleistung zu beurteilen und die Vorhersage von Peptid-Retentionszeiten zur Maximierung der Phosphopeptid-Identifizierungen zu verbessern.
Die Merkmale beinhalten:
• Optimierung – validierte Mischung aus 131 HeavyPeptide AQUA Basic phosphorylierten Peptiden (SureQuant Multipath Standard) oder 20 HeavyPeptide AQUA Basic Phosphopeptiden (SureQuant Eignungsstandard)
• Multiplex – geeignet für die relative Quantifizierung von Phosphorylationsereignissen für 89 Schlüsselproteine in sieben zellulären Signalwegen (SureQuant Multipath Standard)
• Prädiktiv – Bereich von Peptiden mit steigenden hydrophoben Eigenschaften für die Methodenoptimierung und die Berechnung der Peptid-Retentionszeiten
• Überwachung – ausgezeichnetes QC-Assay-Hilfsmittel für die Qualitätsbewertung der LC- und MS-Geräteleistung (SureQuant Eignungsstandard)
• convenuen Praktisch – Verfügung gestellt in einem gebrauchsfertigen Flüssigformat
Anwendungen:
• Standard für datenabhängige Erfassung (DDA)
• Standard für zielgerichtete MS (z. B. SRM, PRM)
• Optimierung von LC-Parametern
• Identifizierung des gesamten Peptid-Elutionsfensters
• Optimierung von MS-Parametern
Für optimale Ergebnisse sollte die MS-Probenvorbereitung eine Phosphopeptid-Anreicherung beinhalten. Wir empfehlen die Verwendung des EasyPep Maxi MS Probenvorbereitungs-Kits (Kat.- Nr. A45734) in Kombination mit den High Select Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits (Kat.- Nr. A32992, A32993 oder A52283) für die Probenvorbereitung. Standardisierte Methoden und Datenprozessvorlagen werden für eine optimierte Datenerfassung und -analyse bereitgestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standard (500 fmol/μL)
Konzentration 500 fmol/μL
Menge 50 μL