Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 18284584 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gold
Grün
Rot
Silber
Septum:
Naturkautschuk/PTFE
Silikon, rot/PTFE, transparent
Silikon, weiß/PTFE, rot
Härte:
45 Shore
60 Shore
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 18284584
Marke: Thermo Scientific™ 6ACC11NR1G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit einer Öffnung von 11 mm, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Glas-Bördelfläschchen (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus Aluminiumkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Grün
Farbe Grün
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminum
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Single-use
Septum Naturkautschuk/PTFE
Enthält Septum
Material (Dichtung) Natural Red Rubber/PTFE
Füllstand Level 2
Anzahl pro Packung 100/Packung
Härte 60 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 5.7 mm
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Crimp Cap
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) LC/GC autosampler
Fläschchentyp 11 mm Crimp Vial