Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 1 Routineanalysen
Artikelnummer. 17354113 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Amber
Clear
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17354113 Clear 100/Packung 100 Stück
17374113 Clear 1.000/Packung 1000 Stück
17364113 Clear 5000/Karton 5000 Stück
17384113 Amber 100/Packung 100 Stück
17304123 Amber 1.000/Packung 1000 Stück
17394113 Amber 5000/Karton 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17354113 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CHCV1110P
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Visualizza tutte le promozioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie bieten eine kostengünstige Option und können mit allen GC- und HPLC-/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Wählen Sie aus Klarglas oder Braunglas. Die Fläschchen erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs. Diese Bördelfläschchen lassen sich mit 11 mm-Bördelverschlüssen aus Aluminium und Septen mit einer manuellen oder elektronischen Bördelzange versiegeln.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
  • Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
  • Praktisches Beschriftungsfeld auf den Fläschchen
  • Geeignet für GC- und HPLC-/UHPLC-Anwendungen
  • Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
  • Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, Fluoreszenz, ELSD, FID, NPD und ECD
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Klarglas
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, GC
Skala Yes
Einsatztyp None
Material (Beschichtung) No
Verpackungsart 1 Pk. of 100
Größe (metrisch) Öffnung 11 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 170 μl
Basisausführung Flachboden
Produktlinie SureSTART
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 mm-Bördelkappen aus Aluminium und Septen
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Bördelglasfläschchen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.