Learn More
Thermo Scientific™ 
SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1, Routineanalysen
Artikelnummer. 17313913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Basisausführung:
Fläschchen mit Einsatz, Flachboden
Fläschchen, konisch
Einsatztyp:
Fixed Insert
Gesamtvolumen (metrisch):
0,3 ml
0,8 ml
1 ml
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Basisausführung Einsatztyp Gesamtvolumen (metrisch) Menge Packungsgröße
17313913 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,8 ml 100/Packung 100 Stück
17383903 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,3 ml 100/Packung 100 Stück
17393903 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,3 ml 5000/Karton 5000 Stück
17303913 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,3 ml 1.000/Packung 1000 Stück
17323913 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,8 ml 5000/Karton 5000 Stück
17333913 Fläschchen, konisch Fixed Insert 0,8 ml 1.000/Packung 1000 Stück
17343913 Fläschchen mit Einsatz, Flachboden Fixed Insert 1 ml 100/Packung 100 Stück
17353913 Fläschchen mit Einsatz, Flachboden Fixed Insert 1 ml 5000/Karton 5000 Stück
17363913 Fläschchen mit Einsatz, Flachboden Fixed Insert 1 ml 1.000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17313913 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6ERV1108PPC
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Analyse von < 2 ml-Proben mit polaren Lösungsmitteln oder Mischungen aus Wasser und polaren Lösungsmitteln.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse von < 2 ml-Proben. Sie bieten eine kostengünstige Auswahl und können mit allen HPLC/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Fläschchen mit Schnappverschluss aus durchsichtigem Kunststoff sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Versiegeln Sie diese Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschlüssen und Septen.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
  • Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
  • Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
  • Polypropylen-Fläschchen werden bei der Analyse polarer Verbindungen/Analyten empfohlen
  • Geeignet für HPLC-/UHPLC-Anwendungen
  • Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, ELSD und Fluoreszenz
  • Nicht empfohlen für die Verwendung mit nicht-polaren Lösungsmitteln.
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Transparentes Polypropylen
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) (U)HPLC, MS, PFAS
Skala No
Einsatztyp Fixed Insert
Material (Beschichtung) No
Verpackungsart 1 Pk. of 100
Größe (metrisch) Öffnung 11 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 6 μl
Basisausführung Fläschchen, konisch
Produktlinie SureSTART Stufe 1
Gesamtvolumen (metrisch) 0,8 ml
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 0,6 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 mm Schnappverschlüsse und Septen
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp 2 ml Kunststoff-Mikrofläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 1