Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 1 Routineanalysen
Product Code. 17314123 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Basisausführung:
Quadratische Kante, runder Boden
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Packung
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Basisausführung Anzahl pro Packung unitSize
17314123 Quadratische Kante, runder Boden 100/Packung 100 Stück
17334123 Quadratische Kante, runder Boden 1.000/Packung 1000 Stück
17324123 Quadratische Kante, runder Boden 5000/Packung 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17314123 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CHCV2014
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
Verwenden Sie SureSTART™ 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie bieten eine kostengünstige Auswahl und können mit allen Headspace-GC-Gerätetypen verwendet werden. Diese Headspace-Fläschchen bestehen aus hochwertigem Glas der 1. hydrolytischen Klasse (Typ 1) und haben eine dickere Glaswand, um höheren Temperaturen und inneren Drücken für die Analyse von flüchtigem Gas im Zwischenraum zu widerstehen. Die Fläschchen sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um mit Autosamplern kompatible physikalische Abmessungen zu gewährleisten und alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs zu erfüllen. Diese Bördelfläschchen lassen sich mit 20 mm-Bördelverschlüssen aus Aluminium und Septen mit einer manuellen oder elektronischen Bördelzange versiegeln.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
  • Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
  • Praktisches Beschriftungsfeld auf den Fläschchen
  • Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
  • Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie FID, ECD TCD und NPD
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Klarglas
Füllstand Stufe 1
Anzahl pro Packung 100/Packung
Größe (metrisch) Öffnung 20 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 0,8 ml
Basisausführung Quadratische Kante, runder Boden
Produktlinie SureSTART
Gesamtvolumen (metrisch) 20 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 18 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 mm-Bördelverschlüsse und Septen
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Höhe (metrisch) 75,5 mm
Produkttyp Headspace-Bördelfläschchen