Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17333923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Silber
Septum:
Gray Chlorobutyl/Black PTFE
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur
Silikon, weiß/PTFE, blau
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Menge Packungsgröße
17333923 Rot Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 100/Packung 100 Stück
17343923 Rot Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 5000 Packungen 5000 Stück
17353923 Rot Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 1000/Packung 1000 Stück
17363923 Silber Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur 100/Packung 100 Stück
17373923 Silber Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur 5000 Packungen 5000 Stück
17383923 Silber Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur 1000/Packung 1000 Stück
17393923 Blau Silikon, weiß/PTFE, blau 100/Packung 100 Stück
17303933 Blau Silikon, weiß/PTFE, blau 5000 Packungen 5000 Stück
17313933 Blau Silikon, weiß/PTFE, blau 1000/Packung 1000 Stück
17343933 Silber Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 100/Packung 100 Stück
17353933 Silber Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 5000 Packungen 5000 Stück
17363933 Silber Silikon, blau/PTFE, transparent; weich 1000/Packung 1000 Stück
17805214 Rot Gray Chlorobutyl/Black PTFE 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17333923 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PBCC20ST3
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm­Bördelverschlüsse der Stufe 3 mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus Aluminium- und magnetischen Weißblechkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 3 verfügen über Hochtemperatur-Septen, die dank einer speziellen Silikonformulierung auf über 250 °C erwärmt werden können, ohne dass das Septum übermäßig erweicht oder flüchtige Dämpfe freigesetzt werden.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material Aluminium/Magnetisches Weißblech
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Not for PFAS
Enthält Septum
Füllstand Level 3
Modell Soft
Härte 45 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Bördel, Stufe 3
Septum Color Blue/Clear