Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17815214 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Produkttyp | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17815214 | Grün | Silikon, weiß/PTFE, rot | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17323863 | Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17933611 | Blau | Weißes Silikon/Rotes Polyimid | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17333863 | Blau | Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17343863 | Rot | Silikon, rot/PTFE, weiß | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17353863 | Rot | Silikon, rot/PTFE, weiß | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17363863 | Rot | Silikon, rot/PTFE, weiß | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17373863 | Blau | Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17383863 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17393863 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17303873 | Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17313873 | Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17323873 | Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17333873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17343873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17353873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17363873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17373873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 100/Packung | 100 Stück |
| 17383873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 5000 Packungen | 5000 Stück |
| 17393873 | Blau | Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt | Schraubgewinde, Stufe 2 | 1000/Packung | 1000 Stück |
| 17805174 | Blau | Rotes Silikon/Elfenbeinfarbenes PFTE | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17825204 | Schwarz | Silikon, weiß/PTFE, rot | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17875224 | Grün | Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17895174 | Gelb | Silikon, weiß/PTFE, rot | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17875194 | Schwarz | Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
| 17895204 | Gelb | Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben | AVCS-Zykluskappe | 100/Packung | 100 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28018" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse mit Schraubfläschchen mit 9 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und 1,7 ml-Mikrofläschchen mit hoher Rückgewinnung aus Glas mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus Polypropylen-Verschlusskappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Unsere AVCS™ Verschlusskappen verfügen über die Advanced Vial Closure System Technologie, um eine optimale Dichtung beim Schließen eines Fläschchens zu gewährleisten. Verwenden Sie AVCS Schraubverschlüsse mit unseren SureStop™ Fläschchen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Silikon, weiß/PTFE, rot |
| Härte | 45 Shore |
| Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Screw Thread Vial |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Yes - Recyclable packaging |
| ACT Label | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
| Produkttyp | AVCS-Zykluskappe |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |