Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. 17373993 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Braunglas
Klarglas
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3
Schraubverschluss, Stufe 3
Farbe (Dichtung):
Blau/klar
Weiß/Beige
Septum:
Blaues Silikon/transparentes PTFE
Silikon, blau/PTFE, transparent; vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Verschlusstyp Farbe (Dichtung) Septum Packungsgröße
17373993 Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3 Blau/klar Blaues Silikon/transparentes PTFE 100 Stück
17383993 Braunglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3 Blau/klar Blaues Silikon/transparentes PTFE 100 Stück
17393993 Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3 Blau/klar Silikon, blau/PTFE, transparent; vorgeschlitzt 100 Stück
17304003 Braunglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3 Blau/klar Silikon, blau/PTFE, transparent; vorgeschlitzt 100 Stück
17314003 Klarglas Schraubverschluss, Stufe 3 Weiß/Beige Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt 100 Stück
17324003 Braunglas Schraubverschluss, Stufe 3 Weiß/Beige Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt 100 Stück
17334003 Klarglas Schraubverschluss, Stufe 3 Weiß/Beige Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt 100 Stück
17344003 Braunglas Schraubverschluss, Stufe 3 Weiß/Beige Silikon, weiß/PTFE, beige; vorgeschlitzt, verklebt 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17373993 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PMSCK534W
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
MSCERT (nur Kits)
Zertifizierte Hochleistungskits für die Verwendung mit routinemäßigen Massenspektrometrieanalysen.
Unsere MSCERT Kits werden mittels LC-MS sowie GC-MS getestet, um sicherzustellen, dass sich keine extrahierbaren und auslaugbaren Substanzen oder Produktionsrückstände im Fläschchen befinden, die falsche chromatographische Peaks erzeugen und Ihre Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind außerdem für bis zu 15 kritische physische Spezifikationen getestet und zertifiziert, um technische/Leistungsprobleme zu vermeiden. Die Kunden erhalten die Testergebnisse und das Analysezertifikat in der Kit-Box. Empfohlen für geringe Adsorption.
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) Blau/klar
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Blaues Silikon/transparentes PTFE
Enthält 100 Fläschchen und Verschlusskappen
Größe (metrisch) Öffnung 9 mm
Härte 55 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Fläschchentyp SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 3
Zertifizierung/Konformität MSCERT
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp MSCERT Fläschchen- und Kappensatz, Stufe 3