Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen-
Artikelnummer. 17373963 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
TOC-Zertifizierung (10 ppb)
TOC-Zertifizierung (20 ppb)
Packungsgröße:
72 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
17373963 TOC-Zertifizierung (10 ppb) 72 Stück
17383963 TOC-Zertifizierung (20 ppb) 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17373963 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PK40TOC10
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Unsere TOC-zertifizierten Kits umfassen 40 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und vormontierte Polypropylen-Schrauben mit gebundenen, hochreinen Silikon-/PTFE-Septen. Jede Charge von TOC-Fläschchen wird getestet und zertifiziert, um im Hintergrund insgesamt organische Kohlenstoffmengen (TOC) von < 10 oder < 20 ppb beizutragen.
TOC-zertifizierte Fläschchen und Verschlusskappen
Gereinigt, zertifiziert und einsatzbereit
• TOC-zertifizierte Kits enthalten 40 ml-Glasfläschchen und vormontierte 24 mm-Schraubverschlüsse mit verklebten, hochreinen Silikon-/PTFE-Septen.
• Jede Charge wurde über Gaschromatographie getestet und zertifiziert, um im Hintergrund insgesamt organische Kohlenstoffmengen (TOC) von < 10 ppb oder < 20 ppb beizutragen.
• Niedriger TOC-Hintergrund ist ideal zur Vorbereitung und Lagerung von Standards.
• 40 ml passen in die meisten automatisierten TOC-Geräte
• Geeignet für Umweltanalysen einschließlich Offline- und Stichprobenahmen von hochreinem Wasser
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Öffnung 15 mm
Innendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 40 ml
Septum Silikon, weiß/PTFE, durchsichtig; verklebt
Enthält 72 Fläschchen und Verschlusskappen
Größe (metrisch) Öffnung 24 mm
Härte 55 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 40 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss, Stufe 3
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Verschlussgröße 24 mm
Marking Spot Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) TOC Analysegeräte
Septa Size (Metric) 24 mm
Fläschchentyp 40 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 3
Zertifizierung/Konformität TOC-Zertifizierung (10 ppb)
Höhe (metrisch) 97 mm
Produkttyp TOC-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 3