Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
979
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Nein |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Wells | 384 |
| Anzahl pro Packung | 50 Matten |
| Stopfendurchmesser | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, UHPLC, GC |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Produktlinie | Webseal |
| Mehr anzeigen |