Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Artikelnummer. 15122699
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
450 μl
500 μl
Anzahl pro Packung:
120 Mikroplatten
120 Platten
20 Platten
Arbeitsvolumen (metrisch):
10 bis 400 μl
20 bis 450 μl
Höhe (metrisch):
14,4 mm
14,5 mm
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well Anzahl pro Packung Arbeitsvolumen (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15122699 500 μl 120 Mikroplatten 20 bis 450 μl 14,5 mm 120 Stück
15102699 450 μl 20 Platten 10 bis 400 μl 14,4 mm 20 Stück
15112699 450 μl 120 Platten 10 bis 400 μl 14,4 mm 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15122699 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180P132
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifiziert Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 1
Farbe Clear
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 450 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 500 μl
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 120 Mikroplatten
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 14,5 mm
Durchmesser (metrisch) Well 8 mm
Plate Size Microtiter