Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
Specifications
Specifications
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifiziert | Specification Certified |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinie | SureSTART WebSeal Level 3 |
| Farbe | Clear |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 to 900 &mu:L |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Glass-coated |
| Show More |