Learn More
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelgrößenstandards
Artikelnummer. 11884862 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,047 μm
0,064 μm
0,083 μm
0,092 μm
0,100 μm
0,155 μm
0,202 μm
0,204 μm
0,220 μm
0,304 μm
0,360 μm
0,498 μm
0,802 μm
0,809 μm
1,112 μm
1,59 μm
2,01 μm
3,04 μm
Konzentration:
1 x 10 ¹ º Partikel / ml
3 x 108 Partikel / ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Konzentration unitSize
11884862 0,047 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11894862 0,047 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11804872 0,064 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11814872 0,064 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11824872 0,083 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11834872 0,083 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml -
11844872 0,092 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11854872 0,092 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11864872 0,100 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11874872 0,100 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11884892 1,112 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11894892 1,112 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11804882 0,155 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11814882 0,155 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11804902 1,59 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11824882 0,202 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11814902 2,01 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11834882 0,202 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11844882 0,204 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11854882 0,204 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11864882 0,220 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11874882 0,220 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11824902 3,04 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11884882 0,304 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11894882 0,304 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11804892 0,360 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11814892 0,360 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11824892 0,498 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11834892 0,498 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11844892 0,809 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11854892 0,809 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
11864892 0,802 μm 3 x 108 Partikel / ml 50 Milliliter
11874892 0,802 μm 1 x 10 ¹ º Partikel / ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 11884862 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PD047
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vereinfachen Sie mit diesen Partikelgrößenstandards die Vorbereitung von Kalibrierungswafern.
Vereinfachen Sie die Vorbereitung von Kalibrierungswafern mit Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelgrößenstandards zur Kalibrierung und Wartung von Oberflächeninspektionssystemen (Scanning Surface Inspection Systems, SSIS). Erhältliche Partikelgrößen entsprechen den von den Instrumentenherstellern geforderten Kalibrierpunktgrößen.
Thermo Fisher Scientific™ hat zusammen mit der Halbleiterindustrie und SEMI bestimmte Partikelgrößen festgelegt, die bei der Kalibrierung von Oberflächeninspektionssystemen verwendet werden. Wir haben zusammen mit den Instrumentenherstellern die Produktreihe SURF-CAL™ entwickelt, welche die Richtlinien der SEMI-Norm erfüllt.
  • Die verfügbaren Größen werden gemäß Definition in der „International Technology Roadmap for Semiconductors“ (ITRS) als wesentliche Kalibrierungsknoten betrachtet.
  • Durch das Auftragen von SURF-CAL™ NIST™-nachweisbaren Polystyrollatexsphären (PSL) auf speziell ausgewählte Wafer können regelmäßige Kalibrierungsprüfungen durchgeführt und Scanner vor Ort mit Scannern an anderen Standorten verglichen werden
  • Des Weiteren kann die Leistung der SSIS in kritischen Phasen des Herstellungsverfahrens eingeschätzt werden.
  • Alle Produkte sind in deionisiertem gefiltertem Wasser in 50 ml-Flaschen bei einer Konzentration von 3 × 108 Partikeln pro Milliliter suspendiert.
Hinweis:
Die Produkte PD1100 und kleiner sind auch mit 1010 Partikeln pro ml für Anwendungen erhältlich, bei denen ein Differenzial-Mobilitätsanalysator (DMA) oder weitere Größenausschlusstechnologien eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Ohne
Konzentration 3 x 108 Partikel / ml
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in deionisiertem, gefiltertem Wasser
Beschreibung Partikel für die Kalibrierung und Wartung von Scanoberflächen-Inspektionssystemen (SSIS)
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) SSIS-Kalibrierung und Wartung
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 50 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen 0.004μm
Stabilität Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Durchmesser (metrisch) 0,047 μm