missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The SURF-1 protein demonstrates a vital role in the assembly of complex IV (CIV or COX) of the mitochondrial respiratory chain. Expressed in the inner mitochondrial membrane, mutations of the SURF-1 gene generally cause cytochrome c oxidase complex IV deficiency. Shortage of complex IV leads to Leigh syndrome, a severe neurological disorder. Leigh syndrome patients are usually subject to rapidly progressive encephalopathy, characterized by necrotic lesions in subcortical brain regions. SURF-1 mutations correlate to high post-implantation embryonic lethality as well as early-onset mortality of post-natal individuals. Considerable deficit in muscle strength and motor performance is also a profound and isolated defect of SURF-1 activity in skeletal muscle and liver. Heart, brain and skeletal muscle morphological abnormalities frequently occur due to SURF-1 mutations.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SURF1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | SURF1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P09925, Q15526, Q9QXU2 |
| Gen-Alias | SURF 1, SURF1, surfeit 1, Surfeit locus protein 1 |
| Gensymbole | Surf1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?