Learn More
Buerkle™ Oberflächenkescher, LxB 310x280 mm, TeleSchöpfer
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
310 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fangnetz zur Entnahme von festen und organischen Proben aus Wasserläufen
- TeleScoop ist ein vielseitiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
- Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
- Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächen-Fangnetz |
| Material | PVC |
| Beschreibung | Maschenweite: 2 bis 5 mm |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entnahme fester und organischer Proben aus Wasserläufen |
| Abmessungen (L x B) | 310 x 280 mm |
| Länge (metrisch) | 310 mm |
| Breite (metrisch) | 280 mm |