Learn More
Tork Flächendesinfektionsspray
Artikelnummer. 30243768 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Scent:
Geruchlos
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scent Packungsgröße
30243768 Geruchlos 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243768 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 193610
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Das Flächendesinfektionsspray ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, das gegen ein breites Spektrum von Bakterien, Hefen und Viren, einschließlich des Coronavirus, wirksam ist.
  • Tötet 99,99 % der behüllten Viren innerhalb von fünf Minuten ab, einschließlich Coronavirus EN14476: Begrenzte viruzide Aktivität (wirksam gegen umhüllte Viren wie z. B. Influenzavirus, Coronavirus, HIV, Herpesvirus, Hepatitisvirus) Expositionszeit: 5 Minuten unter verschmutzten Bedingungen.
  • Biologisch abbaubare Formel. 100 % pflanzlicher Wirkstoff (Milchsäure).
  • Lebensmittelkontaktsicher. Das Flächendesinfektionsspray eignet sich für PT2-Anwendungen (Desinfektionsmittel, die nicht zur direkten Anwendung auf Menschen oder Tiere bestimmt sind) und PT4-Anwendungen (Lebensmittel- und Futtermittelbereich). Lebensmittelkontaktflächen müssen nach der Desinfektion mit dem Produkt mit Trinkwasser abgespült werden.
  • Das Produkt ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Mehrzweckspray zur Flächendesinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Zerstäuberpistolenflasche
Color-coded Nein
Form Klare Flüssigkeit
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Farbe Klar
Verpackung Kunststoffflasche
Alternate Part Number 7322541432632