Learn More
Fisherbrand™ Oberflächen-pH-Elektroden
Artikelnummer. 11796338 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11796338 12mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11796338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    82.87 € / 1 Stück
    Sparen 71.13 €
    46% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PH-Oberflächenelektrode, die sich ideal für Messungen auf Papier, Haut, Leder, Agar und Elektrophoresegel eignet.
  • PH-Elektrode in Flachglas 12 oder8 mm
  • Für Messungen auf Papier, Haut, Leder, Agar, Elektrophoresegel
Spezifikation
Beschreibung Oberflächen-pH-Elektroden
Durchmesser (metrisch) 12mm
Typ pH-Elektroden, 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) PH-Oberflächenelektrode, die sich ideal für Messungen auf Papier, Haut, Leder, Agar und Elektrophoresegel eignet.
pH-Bereich 0 bis 12
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C