Learn More
Horst™ Oberflächensonde
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 75 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 3 x 250 mm |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Produkttyp | Oberflächensonde |
| Max. Temperatur (metrisch) | 999 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 20 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20 bis 999 °C |
| Genauigkeit | 0,01 |