Learn More
Dostmann Electronic™ Oberflächensonde
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 26 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung von unzugänglichen Oberflächen und/oder beweglichen Oberflächen. |
| Produkttyp | Oberflächensonde |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HiTemp 1800 Infrarot-Thermometer, HiTemp 2400 Infrarot-Thermometer. Mini-K Industriethermometer, P410 Profi-Thermometer Thermoelement Typ-K Proscan 520 Infrarot-Thermometer, Proscan 530 Infrarot-Thermometer, RH 896 Infrarot-Thermometer mit Hygrometer., Sc |