Learn More
Dostmann Electronic™ Oberflächensonde
Artikelnummer. 13445479
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
13445479 15 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13445479 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 69100144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.43 €
    91.00 € / 1 Stück
    Sparen 45.43 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026