Learn More
Anritsu™ Oberflächensonde
Click to view available options
Länge (metrisch):
20mm
50 mm
Typ:
IDA-Sonde
Mikrosensorsonde, ANP-Stecker
Mikrosensorsonde, DC-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 4,2 mm Durchm. |
| Typ | Mikrosensorsonde, DC-Stecker |
| Länge (metrisch) | 50 mm |