missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Surfactant Protein A Antibody (4C4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18571103 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18571103 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18571103

Marke: Novus Biologicals H00653509M06

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Surfactant Protein A Monoclonal antibody specifically detects Surfactant Protein A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Surfactant Protein A
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 4C4
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_001158118.1
Gen-Alias COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SFTPA1 (NP_001158118.1, 83 a.a. ∽ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTVGEKVFSSNGQSITFDAIQEACARAGGRIAVPRNPEENEAIASFVKKYNTYAYVGLTEGPSPGDFRYSDGTPVNYTNWYRGEPAGRGKEQCVEMYTDGQWNDRNCLYSRLTICEF
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 653509
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.