Learn More
Laboratoires Anios Surfanios™ Premium Desinfektionsreiniger
Beschreibung
Desinfektionsmittel für Böden und Oberflächen:
- Grün gefärbte Lösung
- PH des reinen Produkts: 11.2
- PH des verdünnten Produkts (0.25 %): ca. 8
- Dichte: 1.007
- Brechungsindex: 1.3587
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 10,9 |
| Zertifizierung/Konformität | EN 1040, EN 1327 und 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348 |
| Inhalt und Lagerung | 5°bis 35 °C |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SURFANIOS PREMIUM
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, PROPAN-2-OL