missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Survivin Antibody (BIRC5/8936R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569709 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18569709 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18569709

Marke: Novus Biologicals NBP324238FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Survivin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon BIRC5/8936R
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-100) of human Survivin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.