missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Survivin Antibody (CL12064) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18538AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Survivin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15392, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Stem Cells | |
| 332 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL12064 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur