Learn More
Survivin Antibody (CL12064) [FITC], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30300812 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Unit Size:
0.10 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
30300812 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Product Code. 30300812
Brand: Novus Biologicals NBP318538F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Survivin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12064
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15392, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1