missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Survivin Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18501063 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18501063 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18501063

Marke: Novus Biologicals NB500201PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Survivin Polyclonal antibody specifically detects Survivin in Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Guinea Pig, Hamster samples. It is validated for Flow Cytometry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Survivin
Anwendungen Flow Cytometry, KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Survivin Antibody was developed against full length recombinant human Survivin [UniProt# O15392]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 332
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Guinea Pig, Hamster
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.