Beschreibung
- Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
- Wird unter die Arbeitsplatte gehängt
- Türen: Öffnen um 270° – Scharniere halten und schließen automatisch
- Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
- Schrank aus feuerhemmender Spanplatte
- Hellgrau (2 dekorative Farben) – Dicke 19 mm
- Schubladen nach vorn, und Türen mit abgerundeter Umrandung aus ABS
- Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Abmessungen (T x B x H) | 600 x 520 x 530 mm |
| Türtyp | Fest |
| Scharnierseite | Links |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Einschübe | 1 |